Läs mer
Trifluorättiksyra, reagenskvalitet, 99 %, Solstice
Produktkod. 15678190 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
10 ampuller
100 mL
2 L
25 mL
5 mL
5 x 10 ampuller
500 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
10 ampuller
100ml
2 L
25ml
500ml
5ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15678190 10 ampuller 10 ampuller
15698490 5 mL 5ml
15688490 25 mL 25ml
15668190 100 mL 100ml
15628200 500 mL 500ml
15608200 1 L 1 L
15618200 2 L 2 L
15638200 5 x 10 ampuller -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15678190 Leverantör Fluka Leverantörsnummer T650810AMP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 SEK
    1016.87 SEK / 10 ampuller
    Save 33.13 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Reagenskvalitet, 99 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-05-1
Molekylformel C2HF3O2
Molekylvikt (g/mol) 114.02
MDL-nummer MFCD00004169
InChI-nyckel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC-namn Trifluorättiksyra
LEDER OC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic acid
Linjär formel CF3COOH
UN-nummer UN2699
Formel vikt 114.02
Procent renhet 99%
Densitet 1,489 g/ml vid 20 °C
Kvantitet 10 ampuller
Flampunkt >100 °C (>212 °F)
Ångdensitet 3,9 (vs luft)
Ångtryck 97,5 mmHg (20 °C)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faresætning
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.