Läs mer
Trifluorättiksyra, silversalt, 98 %
Produktkod. 10615002 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10615002 25 g Glasflaska 25g
10041550 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10615002 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139730250
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 2966-50-9 | C2AgF3O2 | 220,89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2966-50-9
Molekylformel C2AgF3O2
Molekylvikt (g/mol) 220.89
MDL-nummer MFCD00013199
InChI-nyckel KZJPVUDYAMEDRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver trifluoroacetate, silver 1+ trifluoroacetate, silver i 2,2,2-trifluoroacetate, silver mono trifluoroacetate, trifluoroacetic acid silver salt, silver 1+ ion trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, silver 1+ salt, silver i trifluoroacetate, trifluoroacetic acid, silver salt, trifluoroacetic acid, silver 1+ salt
PubChem CID 76299
IUPAC-namn silver;2,2,2-trifluoracetat
LEDER C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Ag+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic acid, silver salt
Namnnotering 0.98
Smältpunkt 257,0 °C till 260,0 °C
Färg Beige till Grå
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 0.98
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3CO2Ag
Kvantitet 25 g
Fieser 01,1018; 07,323; 08,444; 11,471; 16,301; 17,154
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 220.89
Procent renhet 0.98
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trifluoroacetic acid, silver salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.