Läs mer
Trifluorättiksyra, natriumsalt, 97 %
Produktkod. 10784641 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10784641 25 g Glasflaska 25g
10367760 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10784641 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 157930250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2923-18-4 | C2F3NaO2 | 136,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2923-18-4
Molekylformel C2F3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 136.01
MDL-nummer MFCD00013217
InChI-nyckel UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium salt
PubChem CID 517019
IUPAC-namn natrium;2,2,2-trifluoracetat
LEDER [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic acid, sodium salt
Namnnotering 0.97
Smältpunkt 207,0 °C till 209,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 0.97
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3CO2Na
Kvantitet 25 g
Beilstein 02, II, 186
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 625 g/L vatten (25 °C). Andra lösligheter: 131 g/L i cf3cooh (30 °C)
Formel vikt 136.01
Procent renhet 0.97
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trifluoroacetic acid, sodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.