Läs mer
Applied Biosystems™ Trifluorättiksyra (TFA) Ren vätska
Produktkod. 15820273
Change view
Form:
Vätska
Förpackningsstorlek:
450ml
Produktkod. Form Förpackningsstorlek
15820273 Vätska 450ml
1 options
Produktkod. 15820273 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 400137
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Trifluorättiksyra (TFA, koncentrerad) för användning med OPC™ patroner för oligonukleotidrening.
  • Endast för forskning
  • Ej för användning i diagnostiska procedurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp Trifluorättiksyra (TFA) Ren vätska
Kemiskt namn eller material trifluorättiksyra
Frakt skick Rumstemperatur
Reagenstyp Lösningsmedel eller allmänt reagens
Formatera Vätska