Läs mer
Trifluorättiksyra, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30280947 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30280947 5 mL
30280970 1 mL
30280966 2 mL
30280960 50 mL
30280948 10 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30280947 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer T001160005
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
  • Idealiskt högrenhets mobilfasadditiv för LC/MS- och UHPLC-UV-applikationer
  • Utvärderad för metallföroreningar vid ppb-koncentrationer för minimal metallmassadduktbildning
  • Screenad för UV-absorberande föroreningar för att minska störningar och för jämnare baslinjer
  • TFA är ett vanligt mobilfasadditiv som kan fungera som ett jonparreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Objektets namn Trifluorättiksyra (TFA)
Form Vätska
Reagenstyp Jonparningsreagens
Kvantitet 5 mL
Formulering 99,5 % TFA
För användning med LC/MS
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid