Beskrivning
- Idealiskt högrenhets mobilfasadditiv för LC/MS- och UHPLC-UV-applikationer
- Utvärderad för metallföroreningar vid ppb-koncentrationer för minimal metallmassadduktbildning
- Screenad för UV-absorberande föroreningar för att minska störningar och för jämnare baslinjer
- TFA är ett vanligt mobilfasadditiv som kan fungera som ett jonparreagens
Specifikationer
Specifikationer
| Objektets namn | Trifluorättiksyra (TFA) |
| Form | Vätska |
| Reagenstyp | Jonparningsreagens |
| Kvantitet | 10 x 1 mL |
| Formulering | 99,5 % TFA |
| För användning med | LC/MS |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Trifluoroacetic acid
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid