Beskrivning
- Idealiskt högrenhets mobilfasadditiv för LC/MS- och UHPLC-UV-applikationer
- Utvärderad för metallföroreningar vid ppb-koncentrationer för minimal metallmassadduktbildning
- Screenad för UV-absorberande föroreningar för att minska störningar och för jämnare baslinjer
- TFA är ett vanligt mobilfasadditiv som kan fungera som ett jonparreagens
Specifikationer
Specifikationer
| Objektets namn | Trifluorättiksyra (TFA) |
| Form | Vätska |
| Reagenstyp | Jonparningsreagens |
| Kvantitet | 50 mL |
| Formulering | 99,5 % TFA |
| För användning med | LC/MS |