Läs mer
Trifluorättiksyra, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30280970 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30280970 1 mL
30280966 2 mL
30280947 5 mL
30280960 50 mL
30280948 10 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30280970 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer T001160001
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
  • Idealiskt högrenhets mobilfasadditiv för LC/MS- och UHPLC-UV-applikationer
  • Utvärderad för metallföroreningar vid ppb-koncentrationer för minimal metallmassadduktbildning
  • Screenad för UV-absorberande föroreningar för att minska störningar och för jämnare baslinjer
  • TFA är ett vanligt mobilfasadditiv som kan fungera som ett jonparreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Objektets namn Trifluorättiksyra (TFA)
Form Vätska
Reagenstyp Jonparningsreagens
Kvantitet 1 mL
Formulering 99,5 % TFA
För användning med LC/MS