Läs mer
Trifluoroacetic Acid, Thermo Scientific
Produktkod. p-200109917 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
Produktkod. 30280970
Brand: Thermo Scientific T001160001
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  • Ideal high purity mobile phase additive for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Evaluated for metal impurities at ppb concentrations for minimal metal mass adduct formation
  • Screened for UV-absorbing contaminants to reduce interferences and for smoother baselines
  • TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Objektets namn Trifluoroacetic Acid (TFA)
Form Liquid
Reagenstyp Ion Pairing Reagent
Kvantitet 1 mL
Formulering 99.5% TFA
För användning med LC/MS