Läs mer
Trifluoroacetic acid in Water, 0.1% (v/v), BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Produktkod. 15517734 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
:
2.5 L
Produktkod.
15517734 2.5 L
1 options
Produktkod. 15517734 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 9836.2500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For LC-MS
  • For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
  • Filtered through a 0.2 micron filter.
  • Trifluoroacetic Acid: 0.095 - 0.105 %
  • Gradient Elution Test (a.u.) - 254 nm: ≤ 0.01
  • LC/MS Suitability - Largest Response on ESI- Positive Mode (as Reserpine): ≤ 50 ppb
Specifikationer
Utseende Passes Test
Synonym TFA
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Glass bottle
Rester efter avdunstning ≤1.0 ppm