Läs mer
Trifluorättikanhydrid, 99+%
Beskrivning
Trifluorättiksyraanhydrid används för införande av trifluoracetylgrupp i organisk syntes. Det är involverat i framställningen av N- och O-trifluoracetylderivat av ett brett spektrum av biologiskt aktiva föreningar för gaskromatografianalys. Det spelar en viktig roll som torkmedel för trifluorättiksyra. Det används också vid oxidation av aldehyder till syror, estrar, amider samt för att skydda alkoholer och aminer. Dessutom används det som analytiska reagenser, lösningsmedel och dehydratiseringskondenseringsmedel. Det fungerar som en mellanprodukt av fluorfinkemikalier, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Trifluorättiksyraanhydrid används för införande av trifluoracetylgrupp i organisk syntes. Det är involverat i framställningen av N- och O-trifluoracetylderivat av ett brett spektrum av biologiskt aktiva föreningar för gaskromatografianalys. Det spelar en viktig roll som torkmedel för trifluorättiksyra. Det används också vid oxidation av aldehyder till syror, estrar, amider samt för att skydda alkoholer och aminer. Dessutom används det som analytiska reagenser, lösningsmedel och dehydratiseringskondenseringsmedel. Det fungerar som en mellanprodukt av fluorfinkemikalier, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet Blandbar med bensen, diklormetan
, dietyleter, dimetylformamid, terahydrofuran och acetonitril.
Noter
Hygroskopisk och fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, starka syror och alkoholer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trifluoroacetic anhydride |
| Smältpunkt | -65 °C |
| Densitet | 1.503 |
| Kokpunkt | 39 °C till 40 °C |
| Linjär formel | (CF3CO)2O |
| Brytningsindex | 1.269 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Beilstein | 746197 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Trifluoroacetic anhydride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acidanhydride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.