Läs mer
Trifluorättikanhydrid, 99+%
Produktkod. 10676342 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
250g
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10676342 500 g Glasflaska 500g
10205150 25 g Glasflaska 25g
10498100 100 g Glasflaska 100g
10753337 250 g Glasflaska 250g
11350290 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10676342 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147815000
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Trifluoracetikanhydrid, 99+%, Mängd: 500 g, förpackning: glasflaska, kokpunkt: 39,1 grader. C, obestämd, smältpunkt: -63,5 grader. C, molekylvikt: 210,03, procentuell renhet: 99+%, Analysprocentintervall: 99% min. (GC), Beilstein: 02, II, 186, CAS: 407-25-0 | CAS: 407-25-0 | C4F6O3 | 210,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Acyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 407-25-0
Molekylformel C4F6O3
Molekylvikt (g/mol) 210.03
MDL-nummer MFCD00000416
InChI-nyckel QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic anhydride, trifluoroacetic acid anhydride, 2,2,2-trifluoroacetic anhydride, bis trifluoroacetic anhydride, acetic acid, trifluoro-, anhydride, perfluoroacetic anhydride, trifluoroacetyl anhydride, tfaa, hexafluoroacetic anhydride, anhydrid kyseliny trifluoroctove
PubChem CID 9845
IUPAC-namn (2,2,2-trifluoracetyl) 2,2,2-trifluoracetat
LEDER FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic anhydride
Smältpunkt -63,5 °C
Densitet 1.5100g/mL, 1.51
Kokpunkt 39.1 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CF3CO)2O
Brytningsindex 1.3
Kvantitet 500 g
Beilstein 02, II, 186
Fieser 01,1221; 03,308; 05,701; 06,616; 07,389; 09,484; 12,530; 14,151; 15,14; 01,373
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: hydrolys. Andra lösligheter: blandbar med polära organiska lösningsmedel, delvis lösliga i opolära kolväten
Formel vikt 210.03
Ångtryck 141 mbar vid 20 °C
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.