Läs mer
Trifluorättikanhydrid, TRC
Produktkod. 30451098
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30451098 50 g
1 options
Produktkod. 30451098 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT78642050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic Anhydride
CAS 407-25-0
Molekylformel C4 F6 O3
Kvantitet 50 g
Synonym 2,2,2-Trifluoroacetic acid 1,1'-anhydride, 2,2,2-Trifluoroacetic anhydride, Bis(trifluoroacetic) anhydride, Bis(trifluoroacetic acid) anhydride, Hexafluoroacetic anhydride, NSC 96965, Perfluoroacetic anhydride, Trifluoroacetic acid anhydride, Trifluoroacetic anhydride, Trifluoroacetyl anhydride, TFAA
InChI formel InChI=1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
LEDER FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn (2,2,2-trifluoracetyl) 2,2,2-trifluoroacetat
Molekylvikt (g/mol) 210.03
Formel vikt 209.9752