missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trifluorocide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trifluorocide |
| CAS | 2074661-82-6 |
| Molekylformel | C16H15F3O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3,4,4-Trifluoro-3-buten-1-yl tetrahydro-2-(2-methoxyphenyl)-5-oxo-3-furancarboxylate (ACI), Sanfoshaxianzhi, Trifluenfuronate, Trifluorocide, 3,4,4-trifluorobut-3-en-1-yl 2-(2-methoxyphenyl)-5-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15F3O5/c1-22-12-5-3-2-4-9(12)14-10(8-13(20)24-14)16(21)23-7-6-11(17)15(18)19/h2-5,10,14H,6-8H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccccc1C2OC(=O)CC2C(=O)OCCC(=C(F)F)F |
| IUPAC-namn | 3,4,4-trifluorobut-3-enyl 2-(2-methoxyphenyl)-5-oxooxolane-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.29 |
| Formel vikt | 344.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?