Läs mer
Trifluoriodometan, 97+%
Produktkod. 11374218
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11374218 25 g 25g
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ozonnedbrytande ämnen enligt förordning (EG) nr 1005/2009. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11374218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041479.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Regler: Denna produkt innehåller ozonnedbrytande ämnen enligt förordning (EG) nr 1005/2009. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 2314-97-8 | CF3I | 195,911 g/mol
Trifluoriodomethan används som gasformigt brandsläckningsmedel för översvämningsmedel vid flyg- och elektronikbränder i luften. Det är också ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel och agrokemikalier. Det är involverat i rhodiumkatalyserad alfa-trifluorometylering av alfa och beta-omättade ketoner. Det spelar en viktig roll som katalysator i enantioselektiv alfa-trifluorometylering av aldehyder genom fotoredoxorganokatalys med hjälp av en lättillgänglig iridiumfotokatalys.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2314-97-8
Molekylformel CF3I
Molekylvikt (g/mol) 195.911
MDL-nummer MFCD00001060
InChI-nyckel VPAYJEUHKVESSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethyl iodide, iodotrifluoromethane, methane, trifluoroiodo, perfluoromethyl iodide, trifluoro iodo methane, trifluoromethyliodide, monoiodotrifluoromethane, freon 13t1, unii-42a379kb0u, ccris 7782
PubChem CID 16843
IUPAC-namn trifluoro(iodo)methane
LEDER C(F)(F)(F)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluoroiodomethane
Densitet 2.361 g/mL
Kokpunkt -22,5 °C
Flampunkt Hold (Håll)
Förpackning Cylinder
Brytningsindex 1.379
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1956
Beilstein 1732740
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 195.91
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning