Läs mer
Trifluoromethanesulfonamide, 96%
Produktkod. 11419627
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419627 1 g 1g
11429627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22112.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 421-85-2 | CH2F3NO2S | 149.09 g/mol
Trifluormetansulfonamid används som mellanprodukt i syntetisk kemi. Det används vid framställning av specifika hämmare av fosfolipaser A2 som utsöndras från däggdjur. Det är också involverat i syntesen av ecicosanoider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trifluormetansulfonamid används som mellanprodukt i syntetisk kemi. Det används vid framställning av specifika hämmare av fosfolipaser A2 som utsöndras från däggdjur. Det är också involverat i syntesen av ecicosanoider.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, stark syra och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 421-85-2
Molekylformel CH2F3NO2S
Molekylvikt (g/mol) 149.09
MDL-nummer MFCD00068714
InChI-nyckel KAKQVSNHTBLJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethanesulphonamide, trifluoromethane sulfonamide, trifluoromethylsulfonamide, 1,1,1-trifluoromethanesulfonamide, chembl67511, methanesulfonamide, 1,1,1-trifluoro, 1bcd, trifluoromethyl sulfonamide, triflamide, trifluorometanesulfonamide
PubChem CID 79001
IUPAC-namn trifluormetansulfonamid
LEDER NS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluoromethanesulfonamide
Smältpunkt 116°C to 119°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1812099
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 149.09
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trifluoromethanesulfonamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoromethanesulf
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.