Läs mer
Trifluoromethanesulfonic acid, 98+%
Produktkod. 11449462
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449462 50 g 50g
11439462 10 g 10g
11459462 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11449462 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10173.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 1493-13-6 | CHF3O3S | 150.07 g/mol
Trifluormetansulfonsyra fungerar som en katalysator för förestringsreaktioner och en sur titrering i icke-vattenhaltig syra-bastitrering. Det är användbart i protonationer på grund av närvaron av konjugatbas triflat är icke-nukleofilt. Det fungerar som ett deglykosyleringsmedel för glykoproteiner. Dessutom är det en prekursor och en katalysator inom organisk kemi. Det reagerar med acylhalider för att framställa blandade triflatanhydrider, som är starka acyleringsmedel som används i Friedel-Crafts reaktioner. Det fungerar som ett nyckelutgångsmaterial för framställning av etrar och olefiner genom att reagera med alkoholer samt för att framställa trifluormetansulfonsyraanhydrid genom dehydreringsreaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trifluormetansulfonsyra fungerar som en katalysator för förestringsreaktioner och en sur titrering vid icke-vattenhaltig syra-bastitrering. Det är användbart i protonationer på grund av närvaron av konjugatbas triflat är icke-nukleofilt. Det fungerar som ett deglykosyleringsmedel för glykoproteiner. Dessutom är det en prekursor och en katalysator inom organisk kemi. Det reagerar med acylhalider för att framställa blandade triflatanhydrider, som är starka acyleringsmedel som används i Friedel-Crafts reaktioner. Det fungerar som ett nyckelutgångsmaterial för framställning av etrar och olefiner genom att reagera med alkoholer samt för att framställa trifluormetansulfonsyraanhydrid genom dehydreringsreaktion.
Löslighet Blandbar med
vatten, dimetylsulfoxid, dimetylformamid och acetonitril.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, vatten och metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1493-13-6
Molekylformel CHF3O3S
Molekylvikt (g/mol) 150.07
MDL-nummer MFCD00007514
InChI-nyckel ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triflic acid, perfluoromethanesulfonic acid, trifluoromethanesulphonic acid, tfmsa, trifluoromethane sulfonic acid, tfoh, methanesulfonic acid, trifluoro, hotf, trifluoromethylsulfonic acid, trimsylate
PubChem CID 62406
ChEBI CHEBI:48511
IUPAC-namn trifluormetansulfonsyra
LEDER OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Trifluoromethanesulfonic acid
Smältpunkt -40°C
Densitet 1.708
Kokpunkt 161°C to 162°C
Flampunkt None
Odör Pungent
Linjär formel CF3SO3H
Brytningsindex 1.327
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1812100
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,9676
Löslighetsinformation Miscible with water,dimethyl sulfoxide,dimethyl formamide and acetonitrile.
Formel vikt 150.07
Procent renhet ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoromethanesulfonic acid
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: trifluoro-methanesulphonic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.