Läs mer
Trifluoromethanesulfonic acid, 99%, extra pure
Produktkod. 10607532 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10ml
1ml
250ml
50ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10607532 50 mL Glasflaska 50ml
10562191 1 mL Glasflaska 1ml
10397440 10 mL Glasflaska 10ml
11239879 250 mL Glasflaska 250ml
16338237 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10607532 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 169890500
Request Bulk or Custom Format
Trifluoromethanesulfonic acid, 99%, CHF3O3S, CAS Number-1493-13-6, hotf, methanesulfonic acid, trifluoro, tfmsa, perfluoromethanesulfonic acid, tfoh, trifluoromethanesulphonic acid, triflic acid, trifluoromethane sulfonic acid, trimsylate, trifluoromethylsulfonic acid, 250mL, 03,IV,34, 162.0 deg.C | CAS: 1493-13-6 | CHF3O3S | 150.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1493-13-6
Molekylformel CHF3O3S
Molekylvikt (g/mol) 150.07
MDL-nummer MFCD00007514
InChI-nyckel ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triflic acid, perfluoromethanesulfonic acid, trifluoromethanesulphonic acid, tfmsa, trifluoromethane sulfonic acid, tfoh, methanesulfonic acid, trifluoro, hotf, trifluoromethylsulfonic acid, trimsylate
PubChem CID 62406
ChEBI CHEBI:48511
LEDER OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluoromethanesulfonic acid
Smältpunkt -40.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.6900g/mL, 1.69
Kokpunkt 162.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3SO3H
Brytningsindex 1.3260 to 1.3300
Kvantitet 50 mL
Beilstein 03,IV,34
Fieser 04,532; 05,701; 06,617; 08,504; 09,531; 14,152; 15,41; 16,357; 17,24
Merck Index 15,9842
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many polar organic solvents such as dim,sulfolane,dimethyl sulfoxide,dimethyl sulfone an
IUPAC-namn trifluormetansulfonsyra
Viskositet 2.87 mPa.s (25°C)
Formel vikt 150.07
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Fuming Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trifluoromethanesulfonic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.