Läs mer
Trifluoromethanesulfonic acid, 99%, extra pure
Produktkod. 16338237 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10ml
1ml
250ml
50ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
16338237 1 L Glasflaska 1 L
10562191 1 mL Glasflaska 1ml
10397440 10 mL Glasflaska 10ml
10607532 50 mL Glasflaska 50ml
11239879 250 mL Glasflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16338237 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 169890011
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Trifluoromethanesulfonic acid, 99%, CHF3O3S, CAS Number-1493-13-6, hotf, methanesulfonic acid, trifluoro, tfmsa, perfluoromethanesulfonic acid, tfoh, trifluoromethanesulphonic acid, triflic acid, trifluoromethane sulfonic acid, trimsylate, trifluoromethylsulfonic acid, 250mL, 03,IV,34, 162.0 deg.C | CAS: 1493-13-6 | CHF3O3S | 150.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1493-13-6
Molekylformel CHF3O3S
Molekylvikt (g/mol) 150.07
MDL-nummer MFCD00007514
InChI-nyckel ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethanesulphonic acid, trimsylate, methanesulfonic acid, trifluoro, triflic acid, trifluoromethylsulfonic acid, perfluoromethanesulfonic acid, tfoh, trifluoromethane sulfonic acid, tfmsa, hotf
PubChem CID 62406
ChEBI CHEBI:48511
LEDER OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluoromethanesulfonic acid
Smältpunkt -40.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.6900 g/mL, 1.69
Kokpunkt 162.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3SO3H
Brytningsindex 1.3260 to 1.3300
Kvantitet 1 L
Beilstein 03,IV,34
Fieser 04,532; 05,701; 06,617; 08,504; 09,531; 14,152; 15,41; 16,357; 17,24
Merck Index 15,9842
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in many polar organic solvents such as dim,sulfolane,dimethyl sulfoxide,dimethyl sulfone an
IUPAC-namn barium(2+)ditrifluormetansulfonat
Viskositet 2.87 mPa.s (25°C)
Formel vikt 150.07
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Fuming Liquid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.