Läs mer
Trifluoromethanesulfonic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trifluoromethanesulfonic Acid Methyl Ester |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3 |
| Formel vikt | 163.9755 |