Learn More
Trifluorometansulfonsyra metylester, TRC
Product Code. 30454502
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30454502 50 g
30454070 1 g
30450919 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30454502 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT79054050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 333-27-7
Molekylformel C2 H3 F3 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 164.1
Synonym 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid Methyl Ester
IUPAC-namn Metyltrifluorometansulfonat
LEDER COS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material Trifluoromethanesulfonic Acid Methyl Ester
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3
Formel vikt 163.9755