Läs mer
Trifluormetansulfonsyra, MP Biomedicals
Produktkod. 11449481 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449481 10 g 10g
11459481 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449481 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215702510
Fri syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1493-13-6
Molekylformel CHF3O3S
Molekylvikt (g/mol) 150.07
MDL-nummer MFCD00007514
InChI-nyckel ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triflic acid, perfluoromethanesulfonic acid, trifluoromethanesulphonic acid, tfmsa, trifluoromethane sulfonic acid, tfoh, methanesulfonic acid, trifluoro, hotf, trifluoromethylsulfonic acid, trimsylate
PubChem CID 62406
ChEBI CHEBI:48511
IUPAC-namn trifluormetansulfonsyra
LEDER OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluoromethanesulfonic Acid
Kvantitet 10 g
Formel vikt 150.1
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1mL = approx. 1.70g