Läs mer
Trifluormetansulfonsyraanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11463910
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
25g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463910 250 g 250g
11443910 10 g 10g
11439333 25 g 25g
11453910 50 g 50g
11449333 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11463910 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11767.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alfa Aesar Trifluormetansulfonsyraanhydrid, 98%, Kvantitet: 250g, Kokpunkt: 81°C till 83°C, Smältpunkt: -80°C, Molekylvikt: 282.127, Renhetsprocent: 98 %, Beilstein: 1813600, CAS: 358-23-6, ChEBI: CHEBI:48509, Densitet: 1,72
Trifluormetansulfonsyraanhydrid används för att omvandla fenoler och imin till triflicester och NTf-grupp. Det är en stark elektrofil som används för införandet av triflylgrupp i kemisk syntes. Det fungerar som ett reagens vid framställning av alkyl- och vinyltriflater och för stereoselektiv syntes av mannosazidmetyluronatdonatorer. Det fungerar som en katalysator för glykosylering med anomera hydroxisocker för att framställa polysackarider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trifluormetansulfonsyraanhydrid används för att omvandla fenoler och imin till triflicester och NTf-grupper. Det är en stark elektrofil som används för införandet av triflylgrupp i kemisk syntes. Det fungerar som ett reagens vid framställning av alkyl- och vinyltriflater och för stereoselektiv syntes av mannosazidmetyluronatdonatorer. Det fungerar som en katalysator för glykosylering med anomera hydroxisocker för att framställa polysackarider.
Löslighet
Blandbar med diklormetan. Oblandbar med kolväten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med vatten, starka baser, starka oxidationsmedel, syror och alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 358-23-6
Molekylformel C2F6O5S2
Molekylvikt (g/mol) 282.127
MDL-nummer MFCD00000408
InChI-nyckel WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethanesulfonic anhydride, triflic anhydride, trifluoromethanesulphonic anhydride, trifluoromethanesulfonic acid anhydride, methanesulfonic acid, trifluoro-, anhydride, trifluoromethanesulphonic acid anhydride, unii-8w034lhg1u, tf2o, trifluoromethane sulfonyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethane sulfonic anhydride
PubChem CID 67749
ChEBI CHEBI:48509
IUPAC-namn trifluormetylsulfonyltrifluormetansulfonat
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluoromethanesulfonic anhydride
Smältpunkt -80°C
Densitet 1.72
Kokpunkt 81°C to 83°C
Linjär formel (CF3SO2)2O
Brytningsindex 1.321
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1813600
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with dichloromethane. Immiscible with hydrocarbons.
Formel vikt 282.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Oxiderande vätskor Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.