Läs mer
Trifluoromethanesulfonic anhydride, 98+%
Produktkod. p-4090149 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 mL
50 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1ml
250ml
50ml
Produktkod. 10071571
Brand: Thermo Scientific Acros 175060010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Trifluoromethanesulfonic anhydride, 98+%, Quantity: 250mL, Packaging: Glass bottle, Boiling Point: 80.0 deg.C, Colorless to Brown, Molecular Weight: 282.13, Percent Purity: 98+%, Assay Percent Range: 98+%, Beilstein: 03, IV, 35, CAS: 358-23-6, ChEBI: CHEBI:48509, Density: 1.7000g/mL | CAS: 358-23-6 | C2F6O5S2 | 282.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens, Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 358-23-6
MDL-nummer MFCD00000408
InChI-nyckel WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethanesulfonic anhydride, triflic anhydride, trifluoromethanesulphonic anhydride, trifluoromethanesulfonic acid anhydride, methanesulfonic acid, trifluoro-, anhydride, trifluoromethanesulphonic acid anhydride, unii-8w034lhg1u, tf2o, trifluoromethane sulfonyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethane sulfonic anhydride
PubChem CID 67749
ChEBI CHEBI:48509
IUPAC-namn trifluormetylsulfonyltrifluormetansulfonat
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluoromethanesulfonic anhydride
Färg Färglös till Brun
Densitet 1.7000g/mL, 1.7
Kokpunkt 80.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C2F6O5S2
Linjär formel (CF3SO2)2O
Brytningsindex 1.3200 to 1.3230
Kvantitet 1 mL
Beilstein 03, IV, 35
Fieser 04,533; 05,702; 06,618; 07,390; 10,419; 11,560; 12,532; 14,324; 15,339; 16,357; 17,156
Merck Index 15, 9850
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts viontly with water
Molekylvikt (g/mol) 282.13
Formel vikt 282.13
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trifluoromethanesulfonic anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.