Läs mer
Trifluormetansulfonylklorid, 98 %
Produktkod. 11440407
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440407 100 g 100g
11420407 5 g 5g
11430407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21774.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 421-83-0 | CClF3O2S | 168,51 g/mol
Ru(II)-komplexkatalyserat trifluormetyleringsmedel för aromater och alkener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Ru(II)-komplexkatalyserad trifluormetyleringsmedel för aromater
och alkener.
Löslighet Hydrolyserar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från vatten/fukt, värme och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 421-83-0
Molekylformel CClF3O2S
Molekylvikt (g/mol) 168.51
MDL-nummer MFCD00007451
InChI-nyckel GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethanesulphonyl chloride, triflyl chloride, methanesulfonyl chloride, trifluoro, trifluoromethanesulfonylchloride, trifluoro-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylchloride, trifluoro, trifluoromethylsulfonyl chloride, triflic chloride, pfc-msc, cf3so2cl
PubChem CID 79000
IUPAC-namn trifluormetansulfonylklorid
LEDER FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluoromethanesulfonyl chloride
Densitet 1.593
Kokpunkt 32 °C
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.334
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1812016
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Hydrolyserar med vatten.
Formel vikt 168.52
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.