Läs mer
Trifluorometansulfonylklorid, TRC
Produktkod. 30457005
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30457005 500 mg
1 options
Produktkod. 30457005 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT896578500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluoromethanesulfonyl Chloride
CAS 421-83-0
Molekylformel CClF3O2S
Kvantitet 500 mg
Synonym Trifluoromethylsulfonyl Chloride, Trifluoromethylsulfuryl Chloride, Triflyl Chloride
InChI formel InChI=1S/CClF3O2S/c2-8(6,7)1(3,4)5
LEDER FC(F)(F)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn trifluorometansulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 168.52
Formel vikt 167.926