Läs mer
Trifluorometansulfonylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trifluoromethanesulfonyl Chloride |
| CAS | 421-83-0 |
| Molekylformel | CClF3O2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Trifluoromethylsulfonyl Chloride, Trifluoromethylsulfuryl Chloride, Triflyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/CClF3O2S/c2-8(6,7)1(3,4)5 |
| LEDER | FC(F)(F)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | trifluorometansulfonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.52 |
| Formel vikt | 167.926 |