Läs mer
(Trifluorometoxi)bensen, 99 %
Produktkod. 11461677
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11461677 100 g 100g
11451677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11461677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25658.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 456-55-3 | C7H5F3O | 162,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 456-55-3
Molekylformel C7H5F3O
Molekylvikt (g/mol) 162.11
MDL-nummer MFCD00040832
InChI-nyckel GQHWSLKNULCZGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethoxy benzene, 1-trifluoromethoxy benzene, benzene, trifluoromethoxy, phenyl trifluoromethyl ether, alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, trifluorophenoxymethane, pubchem7458, trifluoromethyloxybenzene, p-trifluoromethoxybenzene, trifluoromethoxy-benzene
PubChem CID 68010
IUPAC-namn trifluormetoxibensen
LEDER FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Trifluoromethoxy)benzene
Densitet 1.226
Kokpunkt 102 °C till 104 °C
Flampunkt 12 °C (53 °F)
Odör Aromatisk
Brytningsindex 1.406
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 2043132
Formel vikt 162.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.