Läs mer
(Trifluoromethyl)hydrazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Trifluoromethyl)hydrazine Hydrochloride |
| CAS | 1980053-40-4 |
| Molekylformel | CH4ClF3N2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH3F3N2.ClH/c2-1(3,4)6-5;/h6H,5H2;1H |
| LEDER | Cl.NNC(F)(F)F |
| IUPAC-namn | trifluoromethylhydrazine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.5 |
| Formel vikt | 136.0015 |