Läs mer
(Trifluoromethyl)trimethylsilane, 0.5M soln. in THF
Produktkod. 15497815
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15497815 5 mL 5ml
15407825 25 mL 25ml
15417825 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15497815 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31520.AA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81290-20-2 | C5H11F3Si | 156.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Ett reagens som används vid nukleofil
addition av trifluormetylgruppen till aldehyder och ketoner.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81290-20-2
Molekylformel C5H11F3Si
Molekylvikt (g/mol) 156.22
MDL-nummer MFCD00145454
InChI-nyckel MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent
PubChem CID 552549
IUPAC-namn trimetyl(trifluormetyl)silan
LEDER CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F
Specifikationer
Kokpunkt 40°C
Kemiskt namn eller material (Trifluoromethyl)trimethylsilane
Kvantitet 5 mL
Linjär formel CF3Si(CH3)3
UN-nummer UN1993
Flampunkt 17°C (63°F)
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 142.2
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5M soln. in THF
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.895
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.