Läs mer
(Trifluoromethyl)trimethylsilane, 95%
Produktkod. 11434237
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434237 1 g 1g
11444237 5 g 5g
11454237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20347.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 81290-20-2 | C5H11F3Si | 156.22 g/mol
Det används som ett värdefullt reagens för trifluormetylering av elektrofila substrat. Det används också en nukleofil addition av trifluormetylgruppen till aldehyder och ketoner. Den genererar trifluorometid med katalytiska mängder av F- (TBAF eller CsF) och reagerar med karbonylföreningar för att producera trifluormetylerade alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som ett värdefullt reagens för trifluormetylering av elektrofila substrat. Det används också en nukleofil addition av trifluormetylgruppen till aldehyder och ketoner. Den genererar trifluorometid med katalytiska mängder av F- (TBAF eller CsF) och reagerar med karbonylföreningar för att producera trifluormetylerade alkoholer.
Löslighet
Löslig i alkohol, THF, eter, diklormetan, aromatiska och alifatiska kolväten. Lösligt i vatten (med vit rök).
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81290-20-2
Molekylformel C5H11F3Si
Molekylvikt (g/mol) 156.22
MDL-nummer MFCD00145454
InChI-nyckel MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent
PubChem CID 552549
IUPAC-namn trimetyl(trifluormetyl)silan
LEDER CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F
Specifikationer
Kokpunkt 54°C to 55°C
Kemiskt namn eller material (Trifluoromethyl)trimethylsilane
Kvantitet 1 g
Linjär formel (CH3)3SiCF3
UN-nummer UN1993
Beilstein 4241868
Flampunkt −10°C (14°F)
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,THF,ether,dichloromethane,aromatic and aliphatic hydrocarbons. Soluble in water(with white smokes).
Formel vikt 142.2
Procent renhet 98%
Brytningsindex 1.3305
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.962
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.