Läs mer
Trifluormetylbensen, Mikromol™
Beskrivning
Trifluormetylbensen
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene |
| CAS | 98-08-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7 H5 F3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Trifluoromethylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| LEDER | FC(F)(F)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | trifluormetylbensen |
| Visa mer |