missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trifluoromethylsulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trifluoromethylsulfonamide |
| CAS | 421-85-2 |
| Molekylformel | CH2F3NO2S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1,1,1-Trifluoromethanesulfonamide, Trifluoromethanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/CH2F3NO2S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H2,5,6,7) |
| LEDER | NS(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | trifluoromethanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.09 |
| Formel vikt | 148.9758 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?