Läs mer
Trifluorpyrodruvsyraetylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trifluoropyruvic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 13081-18-0 |
| Molekylformel | C5H5F3O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3,3,3-Trifluoro-2-oxopropanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Oxo-3,3,3-trifluoropropanoate, Ethyl 3,3,3-Trifluoropyruvate, Ethyl 3,3,3-Trifluoro-2-oxopropanoate, Ethyl Trifluoropyruvate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5F3O3/c1-2-11-4(10)3(9)5(6,7)8/h2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | etyl 3,3,3-trifluor-2-oxopropanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.09 |
| Formel vikt | 170.0191 |