Läs mer
Trifluorpyrodruvsyraetylester, TRC
Codice prodotto. 30455154
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
Codice prodotto. Kvantitet
30455154 100 g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30455154 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT792700100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material Trifluoropyruvic Acid Ethyl Ester
CAS 13081-18-0
Molekylformel C5H5F3O3
Kvantitet 100 g
Synonym 3,3,3-Trifluoro-2-oxopropanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Oxo-3,3,3-trifluoropropanoate, Ethyl 3,3,3-Trifluoropyruvate, Ethyl 3,3,3-Trifluoro-2-oxopropanoate, Ethyl Trifluoropyruvate
InChI formel InChI=1S/C5H5F3O3/c1-2-11-4(10)3(9)5(6,7)8/h2H2,1H3
LEDER CCOC(=O)C(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn etyl 3,3,3-trifluor-2-oxopropanoat
Molekylvikt (g/mol) 170.09
Formel vikt 170.0191
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.