Läs mer
Trifluortymidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4813697 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15255073
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 70-00-8 | C10H11F3N2O5 | 296.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70-00-8
Molekylformel C10H11F3N2O5
Molekylvikt (g/mol) 296.20
MDL-nummer MFCD00006534
InChI-nyckel VSQQQLOSPVPRAZ-RRKCRQDMSA-N
Synonym trifluridine, trifluorothymidine, viroptic, 5-trifluorothymidine, trifluridina, trifluridinum, virophta, trifluoromethyldeoxyuridine, f3tdr, f3dthd
PubChem CID 6256
ChEBI CHEBI:75179
IUPAC-namn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-5-(trifluormetyl)pyrimidin-2,4-dion
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(C(=O)NC1=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluorothymidine
Smältpunkt 190°C to 193°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 250 mg
Merck Index 159855
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in isopropanol
Formel vikt 296.2
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trifluorothymidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.