Läs mer
Trifluorothymidin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Trifluorothymidine |
| CAS | 70-00-8 |
| Molekylformel | C10 H11 F3 N2 O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Trifluridine, Thymidine','α,α,α-trifluoro-, Uridine','2'-deoxy-5-(trifluoromethyl)- (7CI), α,α,α-Trifluorothymidine, 2'-Deoxy-5-(trifluoromethyl)uridine, 5-(Trifluoromethyl)-2'-deoxyuridine, 5-(Trifluoromethyl)deoxyuridine, 5-Trifluoromethyl-2'-deoxy-β-uridine, 5-Trifluorothymidine, NSC 529182, NSC 75520, Viroptic, 1-(2-Deoxy-β-d-erythro-pentofuranosyl)-5-(trifluoromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11F3N2O5/c11-10(12,13)4-2-15(9(19)14-8(4)18)7-1-5(17)6(3-16)20-7/h2,5-7,16-17H,1,3H2,(H,14,18,19)/t5-,6+,7+/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(C(=O)NC2=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-5-(trifluormetyl)pyrimidin-2,4-dion |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.2 |
| Formel vikt | 296.062 |