Läs mer
Triflupromazine Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triflupromazine hydrochloride |
| CAS | 1098-60-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Triflupromazine hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H19 F3 N2 S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Triflupromazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-propanamine, N,N-dimethyl-2-(trifluoromethyl)-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-(3-dimethylaminopropyl)-2-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (6CI), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, monohydrochloride (8CI), 10-(3-Dimethylaminopropyl)-2-(trifluoromethyl)phenothiazine monohydrochloride, Adazine, Flumazin, Fluorofen, MC 4703, Neocalm, Neoprin, Nivoman, Siquil hydrochloride, Syquil, Trifluopromazine hydrochloride, Triflupromazine hydrochloride, Triflupromazine monohydrochloride, Vespral, Vesprin, Vesprin hydrochloride, Vetame |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19F3N2S.ClH/c1-22(2)10-5-11-23-14-6-3-4-7-16(14)24-17-9-8-13(12-15(17)23)18(19,20)21;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(F)(F)F |
| Visa mer |