missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Triflupromazine Sulfoxide, Mikromol™
Beskrivning
Triflupromazine Sulfoxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triflupromazine Sulfoxide |
| CAS | 4248-38-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Triflupromazine Sulfoxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H19 F3 N2 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, 5-oxide (6CI,7CI,8CI), Triflupromazine 5-oxide, Triflupromazine Sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19F3N2OS/c1-22(2)10-5-11-23-14-6-3-4-7-16(14)25(24)17-9-8-13(12-15(17)23)18(19,20)21/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccc(cc13)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-3-[5-oxo-2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propan-1-amine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?