Läs mer
Triflupromazine Sulfoxide N-Oxide (Triflupromazine N,S-Dioxide), Mikromol™
Beskrivning
Triflupromazine Sulfoxide N-Oxide (Triflupromazine N,S-Dioxide)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triflupromazine Sulfoxide N-Oxide |
| CAS | 94163-91-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Triflupromazine Sulfoxide N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H19 F3 N2 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine-10-propanamine N,5-Dioxide, Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, N,5-dioxide (7CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19F3N2O2S/c1-23(2,24)11-5-10-22-14-6-3-4-7-16(14)26(25)17-9-8-13(12-15(17)22)18(19,20)21/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3 |
| LEDER | C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccc(cc13)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-3-[5-oxo-2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propan-1-amine oxide |
| Visa mer |