Läs mer
Trifluralin, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16654494 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16654494 100 mg
1 options
Produktkod. 16654494 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer R1774100MG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluralin
CAS 1582-09-8
CAS Max % ≤ 100%
Linjär formel C13H16F3N3O4
Beilstein 1893555
Färg Light Orange
Smältpunkt 47.2°C
Synonym 2,6-Dinitro-N,N-dipropyl-4-trifluoromethylaniline
Molekylvikt (g/mol) 335.28 g/mol