Läs mer
Trifluralin, MedChemExpress
Produktkod. 16402306
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16402306 500 mg
1 options
Produktkod. 16402306 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2050
MedChemExpress Trifluralin is a commonly used pre-emergence herbicide.
Trifluralin is a commonly used pre-emergence herbicide.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluralin
CAS 1582-09-8
Färg Red
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H16F3N3O4
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (298.26 mM) ∣H2O : 0.87 mg/mL (2.59 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC(C1=CC([N+]([O-])=O)=C(N(CCC)CCC)C([N+]([O-])=O)=C1)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 335.28
Formel vikt 335.28
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid