Läs mer
Trifluralin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Trifluralin |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16F3N3O4/c1-3-5-17(6-4-2)12-10(18(20)21)7-9(13(14,15)16)8-11(12)19(22)23/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 335.1093 |