Läs mer
Trifluridine, MedChemExpress
Produktkod. 16421356
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16421356 200 mg -
16418016 100 mg 100mg
16404177 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16421356 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0061
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
MedChemExpress Trifluridine (Trifluorothymidine; 5-Trifluorothymidine; TFT) is an irreversible thymidylate synthase inhibitor, and thereby suppresses DNA synthesis. Trifluridine is an antiviral drug for herpes simplex virus (HSV) infection. Trifluorothymidine also has anti-orthopoxvirus activity.
Trifluridine (Trifluorothymidine
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluridine
Fysisk form Solid
CAS 70-00-8
Färg White
Kvantitet 200 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H11F3N2O5
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Trifluorothymidine 5-Trifluorothymidine TFT
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (337.61 mM)
LEDER O=C1C(C(F)(F)F)=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2)C(N1)=O
Molekylvikt (g/mol) 296.2
Formel vikt 296.2
Procent renhet 99.14%