Läs mer
Triflusal EP Impurity B, Mikromol™
Beskrivning
Triflusal EP Impurity B
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Trifluoromethyl)salicylic Acid |
| CAS | 328-90-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-(Trifluoromethyl)salicylic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H5 F3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic Acid (4-(Trifluoromethyl)salicylic Acid), Triflusal Imp. B (EP), 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)-benzoic Acid, 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 4-(Trifluoromethyl)salicylic acid, 4-Trifluoromethyl-2-hydroxybenzoic acid, p-(Trifluoromethyl)salicylic acid, 2,4-Cresotic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), Triflusal Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)4-1-2-5(7(13)14)6(12)3-4/h1-3,12H,(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(cc1O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Visa mer |