Läs mer
Triflusal, MedChemExpress
Produktkod. 16448518
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16448518 10 mg 10mg
16434387 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16448518 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0531
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Triflusal irreversibly inhibits the production of thromboxane-B2 in platelets by acetylating cycloxygenase-1.
Triflusal irreversibly inhibits the production of thromboxane-B2 in platelets by acetylating cycloxygenase-1.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triflusal
CAS 322-79-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H7F3O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (402.97 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1OC(C)=O
Molekylvikt (g/mol) 248.16
Formel vikt 248.16
Procent renhet 99.64%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation