Läs mer
Triflusal, Mikromol™
Produktkod. 17922716
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17922716 250 mg
1 options
Produktkod. 17922716 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3414.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Triflusal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triflusal
CAS 322-79-2
Analyt- eller komponentnamn Triflusal
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C10 H7 F3 O4
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Triflusal, 2-(Acetyloxy)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
InChI formel InChI=1S/C10H7F3O4/c1-5(14)17-8-4-6(10(11,12)13)2-3-7(8)9(15)16/h2-4H,1H3,(H,15,16)
LEDER CC(=O)Oc1cc(ccc1C(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-acetyloxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 248.16
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 248.0296 g/mol