Läs mer
Triflusulfuron-methyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triflusulfuron-methyl |
| CAS | 126535-15-7 |
| Molekylformel | C17 H19 F3 N6 O6 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Caribou, Caribou (herbicide), DPX 66037, Safari, Safari (herbicide), Triflusulfuron-methyl, Upbeet, Benzoic acid','2-[[[[[4-(dimethylamino)-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-3-methyl-','methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19F3N6O6S/c1-9-6-5-7-10(12(27)31-4)11(9)33(29,30)25-15(28)22-13-21-14(26(2)3)24-16(23-13)32-8-17(18,19)20/h5-7H,8H2,1-4H3,(H2,21,22,23,24,25,28) |
| LEDER | COC(=O)c1cccc(C)c1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OCC(F)(F)F)nc(n2)N(C)C |
| IUPAC-namn | methyl 2-[[4-(dimethylamino)-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]carbamoylsulfamoyl]-3-methylbenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 492.43 |
| Formel vikt | 492.1039 |