Läs mer
Triflusulfuron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triflusulfuron |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17F3N6O6S/c1-8-5-4-6-9(11(26)27)10(8)32(29,30)24-14(28)21-12-20-13(25(2)3)23-15(22-12)31-7-16(17,18)19/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,26,27)(H2,20,21,22,23,24,28) |
| Formel vikt | 478.0882 |
| Procent renhet | >95% |