Läs mer
Triformamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10403253 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10403253 1 g Glasflaska 1g
10691315 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10403253 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 380440010
Kemiska identifierare
CAS 25891-31-0
MDL-nummer MFCD08059356
InChI-nyckel PFBAGGWJGZAGCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym triformamide
PubChem CID 6419719
IUPAC-namn N,N-diformylformamid
LEDER C(=O)N(C=O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triformamide
Smältpunkt 100.0°C to 101.0°C
Färg Vitt
Elementaranalys 96.0% min. (ex%C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C3H3NO3
Linjär formel N(COH)3
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 101.06
Formel vikt 101.06
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.